Print…
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX460018G001EA 50.6 EUR
ENZOALX460018G001
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Peso Molecular: 430,71 g/mol
Número MDL : MFCD00072051
Número CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0