Print…

Cloreto de alumínio hexahidratado

Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES AG
Atenção

ENZOALX400033G005EA 49.5 EUR
ENZOALX400033G005
Cloreto de alumínio hexahidratado
Cloreto de alumínio hexahidratado
Fórmula: AlCl₃·6H₂O
Peso Molecular: 241,43 g/mol
Ponto de Fusão: ∼100 °C
Densidade: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149134
Número CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III

Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR