Print…
Acído nítrico 60% em água, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 46.2 EUR
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Acído nítrico 60% em água, extra puro
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: ∼120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,33 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)