Print…
[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel ≥98.0% (por análise de titulação na base seca)
Fornecedor: TCI
Perigo
N1198-1G N1198-5G
TCIAN1198-1GEA 75 EUR
TCIAN1198-1G TCIAN1198-5G
[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel ≥98.0% (por análise de titulação na base seca)
[(1,2,5,6-η)-1,5-Cyclooctadiene][(2,3,5,6-η)-2,3,5,6-tetramethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione]nickel
Ponto de Fusão: 227 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD32851669
Número CAS: 40759-64-6
Encomendar
Appearance Red to Dark red powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
NMR confirm to structure