Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Palladium sulphide, Palladium monosulphide
12674.03
12674.06
12674.03EA
290
EUR
12674.03
12674.06
Palladium(II) sulphide 99% (≥72% Pd) (baseado em metais)
Palladium(II) sulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12125-22-3
Molecular Formula: PdS
Formula Weight: 138.46
Physical Form: Crystalline
Density: 6.60
Melting Point: 950° dec.
MDL No.: MFCD00016285
Fórmula:
PdS Peso Molecular: 138.49 g/mol Ponto de Fusão: 950 °C (decomposição) Densidade: 6.60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016285 Número CAS: 12125-22-3 EINECS: 235-190-6 |