Print…
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
M2876-10G M2876-25G M2876-5G
SIALM2876-10GEA 514 EUR
SIALM2876-10G SIALM2876-25G SIALM2876-5G
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 165 °C (24 hPa)
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Número MDL : MFCD00064217
Número CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9