Print…
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
M0837-25G M0837-5G
TCIAM0837-25GEA 288 EUR
TCIAM0837-25G TCIAM0837-5G
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 137°C
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Número MDL : MFCD00064217
Número CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e5f9384b331e66753823e0b786121f159fe78d&vid=e8e5f9384b331e66753823e0b786121f159fe78d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency