Print…
Cobre, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 79.4 EUR
A16243.36 A16243.0E A16243.22
Cobre, pó
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2567 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083,4 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III