Print…
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 197 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Heptafluorobutyric anhydride
Fórmula: C₈F₁₄O₃
Ponto de ebulição: 108 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14 °C
Densidade: 1,653 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00000432
Número CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM