Print…
Oxalato de sódio 0.05 M (COO)2Na2 solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 46.72 EUR
35240-1L 35240-20L
Oxalato de sódio 0.05 M (COO)2Na2 solução volumétrica, Fluka™
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002