Print…
Tirame, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Dissulfureto de tetrametiltiurama
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T24201-100G T24201-5G
SIALT24201-100GEA 35.5 EUR
SIALT24201-100G SIALT24201-5G
Tirame, Sigma-Aldrich®
Tirame
Fórmula: C₆H₁₂N₂S₄
Ponto de ebulição: 307 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Densidade: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008325
Número CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510