Print…
Cloranfenicol
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 34.2 EUR
A1806.0025 A1806.0050
Cloranfenicol
Cloranfenicol
Fórmula: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Ponto de ebulição: 645 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078159
Número CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087