Cesium hydroxide 50% (w/w) em solução aquosa , 99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10020.ND
10020.NF
10020.NDEA
184
EUR
10020.ND
10020.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) em solução aquosa , 99.9% (baseado em metais)
Cesium hydroxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Fórmula:
CsOH Densidade: 1,725 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010964 Número CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8,II Merck Index: 13,02022 |