Print…
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
16505.MZ 16505.NF
16505.MZEA 421 EUR
16505.MZ 16505.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (baseado em metais)
Cesium hydroxide
Purity: 99% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964
Fórmula: CsOH
Peso Molecular: 149.91 g/mol
Ponto de Fusão: 338.85
Densidade: 1.725
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II