Print…
Cesium hydroxide 50% em água 99.9% (baseado em traços de metais) para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
213601000 213605000 213600000
ACRO213601000EA 134 EUR
ACRO213601000 ACRO213605000 213600000.
Cesium hydroxide 50% em água 99.9% (baseado em traços de metais) para análise
Cesium hydroxide
Fórmula: CsOH
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Additional info Trace analysis values are on dry salt basis
Titration with HCl 48 to 52 % (As CsOH)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤25 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤15 ppm
Calcium (Ca) ≤2 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Rubidium (Rb) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤5 ppm
Phosphorus pentoxide (P2O5) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm