Print…
Cesium hydroxide 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232041-10G 232041-200G 232041-50G
SIAL232041-10GEA 108 EUR
SIAL232041-10G SIAL232041-200G SIAL232041-50G
Cesium hydroxide 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Cesium hydroxide
Fórmula: CsOH
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022