Print…
Cesium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
C8518-10G C8518-250G C8518-50G
SIALC8518-10GEA 130 EUR
SIALC8518-10G SIALC8518-250G SIALC8518-50G
Cesium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Cesium hydroxide hydrate
Fórmula: HCsO·H₂O
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8,II