Print…
Cesium hydroxide hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cesium hydroxide, hydrate
13233.06 13233.14 13233.22
13233.06EA 38.1 EUR
13233.06 13233.14 13233.22
Cesium hydroxide hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Cesium hydroxide hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 12260-45-6 Molecular Formula: CsOH.xH2O (15-20% H2O) Formula Weight: 149.91(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2013 UN No.: 2682 MDL No.: MFCD00010964
Fórmula: HCsO·H₂O
Peso Molecular: 167.93 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8 II
Merck Index: 14,2013