Print…
Hidróxido de césio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
516988-25G 516988-5G
SIAL516988-25GEA 281 EUR
SIAL516988-25G SIAL516988-5G
Hidróxido de césio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Hidróxido de césio monohidratado
Fórmula: HCsO·1H₂O
Densidade: 3,51 g/cm³ (24.85 °C)
Número MDL : MFCD00149664
Número CAS: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02055