Print…
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Borane-methyl sulphide complex
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
192120-100ML 192120-800ML
SIAL192120-100MLEA 127 EUR
SIAL192120-100ML SIAL192120-800ML
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Borane dimethyl sulphide complex
Fórmula: C₂H₉BS
Número MDL : MFCD00013189
Número CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I