Borane dimethyl sulphide complex 2 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Borane-methyl sulphide complex
Embalado sob argônio em frascos ChemSeal™ re-seláveis
42963.AE
42963.AP
42963.AEEA
155
EUR
42963.AE
42963.AP
Borane dimethyl sulphide complex 2 M em tolueno
Borane dimethyl sulphide complex
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: 7°(45°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Fórmula:
C₂H₉BS Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: 7 °C (45 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013189 Número CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3,I |