Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Borane-methyl sulphide complex
L07705.AC
L07705.AE
L07705.ACEA
55.4
EUR
L07705.AC
L07705.AE
Borane dimethyl sulphide complex ≥94%
Borane dimethyl sulphide complex
Purity: 94%
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Fórmula:
C₂H₉BS Ponto de ebulição: ∼44 °C (decomposição) Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 0,801 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) |
Número MDL :
MFCD00013189 Número CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3,II |