Print…
Borane dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
179825-100ML 179825-25ML 179825-800ML
SIAL179825-100MLEA 358 EUR
SIAL179825-100ML SIAL179825-25ML SIAL179825-800ML
Borane dimethyl sulphide complex, Sigma-Aldrich®
Borane dimethyl sulphide complex
Fórmula: C₂H₉BS
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013189
Número CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3,II