Print…
Hidróxido de bário octahidrato 99.95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377820050 377820250
ACRO377820050EA 51.1 EUR
ACRO377820050 ACRO377820250
Hidróxido de bário octahidrato 99.95%
Hidróxido de bário octahidrato
Fórmula: Ba(OH)₂·8H₂O
Peso Molecular: 315.47 g/mol
Ponto de ebulição: 780
Ponto de Fusão: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149152
Número CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %