Print…
Barium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450170-25G 450170-5G
SIAL450170-25GEA 233 EUR
SIAL450170-25G SIAL450170-5G
Barium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Barium hydroxide hydrate
Fórmula: H₂BaO₂·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 40226-30-0
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III