Print…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
639184-1G 639184-5G
SIAL639184-1GEA 34.5 EUR
SIAL639184-1G SIAL639184-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Número MDL : MFCD03411559
Número CAS: 351019-18-6