2-Chloro-5-pyridineboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
L20388.03
L20388.06
L20388.03EA
30.2
EUR
L20388.03
L20388.06
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Fórmula:
C₅H₅BClNO₂ Peso Molecular: 157.36 g/mol Ponto de Fusão: 154…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094998 Número CAS: 444120-91-6 |