Print…
5α-Colestano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C8003-1G C8003-100MG C8003-5G
SIALC8003-1GEA 402 EUR
SIALC8003-1G SIALC8003-100MG SIALC8003-5G
5α-Colestano, Sigma-Aldrich®
5α-Colestano
Fórmula: C₂₇H₄₈
Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 0,9133 g/cm³ (80 °C)
Número MDL : MFCD00066412
Número CAS: 481-21-0
EINECS: 207-562-8
Merck Index: 12,02254