Print…
3-Pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 76.5 EUR
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₆BNO₂
Peso Molecular: 122.92 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674177
Número CAS: 1692-25-7
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %