Print…
3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
512125-1G 512125-25G 512125-5G
SIAL512125-1GEA 125 EUR
SIAL512125-1G SIAL512125-25G SIAL512125-5G
3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₆BNO₂
Peso Molecular: 122.92 g/mol
Número MDL : MFCD00674177
Número CAS: 1692-25-7