Print…
(±)-3-Hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
166898-1G 166898-5G
SIAL166898-1GEA 75.5 EUR
SIAL166898-1G SIAL166898-5G
(±)-3-Hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…34 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004546
Número CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861