Print…
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 79.2 EUR
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Grau técnico
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 118…120 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 33 - 34 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004546
Número CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
Encomendar
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)