(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43354.14
43354.06
43354.14EA
382
EUR
43354.14
43354.06
(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
(±)-3-Hydroxybutyric acid
CAS No.: 300-85-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.10
Flash Point:
Fórmula:
C₄H₈O₃ Ponto de ebulição: 130 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 33…34 °C Densidade: 1,13 Ponto de Inflamação: >112 °C (234 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004546 Número CAS: 300-85-6 EINECS: 206-099-9 Merck Index: 14,4816 |