Print…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
350330050 350330250
ACRO350330050EA 16.4 EUR
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Ponto de ebulição: 321 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Número MDL : MFCD00460094
Número CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %