Print…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
551899-25G 551899-5G
SIAL551899-25GEA 201 EUR
SIAL551899-25G SIAL551899-5G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Ponto de ebulição: 321 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00460094
Número CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III