Print…
ß-alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
05160-1KG 05160-50G
SIAL05160-1KGEA 198 EUR
SIAL05160-1KG SIAL05160-50G
ß-alanina, Sigma-Aldrich®
ß-alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 201 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008200
Número CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204