ß-alanina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
A16665.0BEA
110
EUR
A16665.0B
A16665.0I
A16665.30
ß-alanina ≥98%
ß-alanina
Purity: 98%
CAS No.: 107-95-9
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.437
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 906793
Merck Reference: 14,205
MDL No.: MFCD00008200
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 201 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Densidade: 1,437 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008200 Número CAS: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 14,205 |