Print…
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 34.3 EUR
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
2-Hydroxyisobutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 84 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004459
Número CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %