Print…
2-Hydroxyisobutyric acid, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
A13146.14 A13146.22 A13146.36
A13146.14EA 42.6 EUR
A13146.14 A13146.22 A13146.36
2-Hydroxyisobutyric acid, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
2-Hydroxyisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 594-61-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 114°/12mm MDL No.: MFCD00004459
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 114 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Densidade: 1,24
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004459
Número CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8