Print…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
666513-1G 666513-5G
SIAL666513-1GEA 131 EUR
SIAL666513-1G SIAL666513-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Número MDL : MFCD03788416
Número CAS: 458532-96-2