Print…
2-Bromoisobutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
305201000 305200050 305205000
ACRO305201000EA 61.3 EUR
ACRO305201000 ACRO305200050 ACRO305205000
2-Bromoisobutyric acid 98%
2-Bromoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 198…200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…46 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004168
Número CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %