Print…
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
306851-100G 306851-25G
SIAL306851-100GEA 164 EUR
SIAL306851-100G SIAL306851-25G
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 198…200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004168
Número CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,II