Print…
2-Bromoisobutyric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 28.8 EUR
A15854.14 A15854.22 A15854.36
2-Bromoisobutyric acid ≥98%
2-Bromoisobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 198…200 °C
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004168
Número CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1421