Print…
DL-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W381810-10KG-K W381810-1KG-K W381810-5KG-K
SIALW381810-10KG-KEA 828 EUR
SIALW381810-10KG-K SIALW381810-1KG-K SIALW381810-5KG-K
DL-Alanina, Sigma-Aldrich®
DL-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Peso Molecular: 89.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 79
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064408
Número CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203