DL-Alanina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
A12230.0BEA
135
EUR
A12230.0B
A12230.0I
A12230.30
DL-Alanina ≥99%
DL-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 292 °C (decomposição) Densidade: 1,42 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064408 Número CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 14,204 |