Print…
DL-α-Fenilalanina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
164570250 164571000 164575000
ACRO164570250EA 29.1 EUR
ACRO164570250 ACRO164571000 ACRO164575000
DL-α-Fenilalanina 99%
DL-α-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 266 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064225
Número CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen ≥9.0 % (on dry substance)
Amino nitrogen ≥3.0 % (on dry substance)