DL-α-Fenilalanina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10132.14
A10132.22
A10132.36
A10132.14EA
32.8
EUR
A10132.14
A10132.22
A10132.36
DL-α-Fenilalanina ≥99%
DL-α-Fenilalanina
Purity: 99%
CAS No.: 150-30-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 266° dec.
Beilstein Reference: 1910407
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064225
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064225 Número CAS: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Merck Index: 14,7271 |