Print…
2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
850993-100G 850993-25G
SIAL850993-100GEA 203 EUR
SIAL850993-100G SIAL850993-25G
2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Aminoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 335 °C
Densidade: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008049
Número CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444