Print…
2-Aminoisobutyric acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
225760250 225761000
ACRO225760250EA 35.4 EUR
ACRO225760250 ACRO225761000
2-Aminoisobutyric acid 98+%
2-Aminoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 335 °C
Densidade: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008049
Número CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %