Print…
2-Aminoisobutyric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13021.14 A13021.22 A13021.30
A13021.14EA 46.3 EUR
A13021.14 A13021.22 A13021.30
2-Aminoisobutyric acid 99%
2-Aminoisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 62-57-7 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 506496 Merck Reference: 14,445 MDL No.: MFCD00008049
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008049
Número CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 14,445